3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920954-1G OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA 184 EUR
APOSOR920954-1G APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formule: C₆H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20327964
CAS nummer: 857201-58-2