sec-Butyl methanesulphonate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921213-1G OR921213-5G
APOSOR921213-1GEA 271 EUR
APOSOR921213-1G APOSOR921213-5G
sec-Butyl methanesulphonate 96%
sec-Butyl methanesulphonate
Formule: C₅H₁₂O₃S
MW: 152.212 g/mol
Kookpunt: 82 °C (2 mm Hg)
Dichtheid: 1.1053 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01715284
CAS nummer: 16156-54-0