1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921214-1G OR921214-250MG
APOSOR921214-1GEA 505 EUR
APOSOR921214-1G APOSOR921214-250MG
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one 95%
1-(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)ethan-1-one
Formule: C₈H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053574
CAS nummer: 55933-85-2