2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921290-1G OR921290-500MG
APOSOR921290-1GEA 1050 EUR
APOSOR921290-1G APOSOR921290-500MG
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
2-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane
Formule: C₇H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14581261
CAS nummer: 175-97-3