(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921307-1G OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA 847 EUR
APOSOR921307-1G APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111639
CAS nummer: 1149384-35-9