1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921315-1G OR921315-250MG
APOSOR921315-1GEA 186 EUR
APOSOR921315-1G APOSOR921315-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18380871
CAS nummer: 1260385-57-6