Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921329-1G OR921329-250MG
APOSOR921329-1GEA 303 EUR
APOSOR921329-1G APOSOR921329-250MG
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20685906
CAS nummer: 109837-32-3