1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR921392-100MG OR921392-1G OR921392-250MG
APOSOR921392-100MGEA 38 EUR
APOSOR921392-100MG APOSOR921392-1G APOSOR921392-250MG
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-1,6-naphthyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234763
CAS nummer: 13623-84-2