tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921403-1G OR921403-25G OR921403-5G
APOSOR921403-1GEA 43.8 EUR
APOSOR921403-1G APOSOR921403-25G APOSOR921403-5G
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate 96%
tert-Butyl 2-hydroxycyclohexylcarbamate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08061947
CAS nummer: 477584-30-8