(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921459-1G OR921459-500MG
APOSOR921459-1GEA 526 EUR
APOSOR921459-1G APOSOR921459-500MG
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28891479
CAS nummer: 566159-08-8