(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR921460-100MG OR921460-1G OR921460-250MG
APOSOR921460-100MGEA 431 EUR
APOSOR921460-100MG APOSOR921460-1G APOSOR921460-250MG
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid 99%
(S)-Fmoc-2-amino-3-ethyl-pentanoic acid
Formule: C₂₂H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11226813
CAS nummer: 1310680-47-7