4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921486-100MG OR921486-1G OR921486-250MG
APOSOR921486-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR921486-100MG APOSOR921486-1G APOSOR921486-250MG
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187.037 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606103
CAS nummer: 126325-48-2