2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921490-1G OR921490-250MG
APOSOR921490-1GEA 173 EUR
APOSOR921490-1G APOSOR921490-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
2-Bromo-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025462
CAS nummer: 1209459-99-3