tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 4-Aminobutanoate
OR921654-1G OR921654-250MG
APOSOR921654-1GEA 239 EUR
APOSOR921654-1G APOSOR921654-250MG
tert-Butyl 4-aminobutanoate 95%
tert-Butyl 4-aminobutanoate
Formule: C₈H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09923510
CAS nummer: 50479-22-6
UN: 1759
ADR: 8,III