2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921676-1G OR921676-5G
APOSOR921676-1GEA 63.5 EUR
APOSOR921676-1G APOSOR921676-5G
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane 95%
2,2-Pentamethylene-1,3-dioxolane
Formule: C₈H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005409
CAS nummer: 177-10-6