2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-Bromothiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
OR921697-1G OR921697-250MG
APOSOR921697-1GEA 805 EUR
APOSOR921697-1G APOSOR921697-250MG
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride 95+%
2-Aminomethyl-5-bromothiazole hydrochloride
Formule: C₄H₅BrN₂S·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22689362
CAS nummer: 1414958-88-5