Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921754-1G OR921754-250MG
APOSOR921754-1GEA 1180 EUR
APOSOR921754-1G APOSOR921754-250MG
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride 96%
Pyrrolidin-3-yl-ethanone hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18381078
CAS nummer: 876505-26-9