5-Cyanonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR921786-250MG OR921786-1G
APOSOR921786-250MGEA 123 EUR
APOSOR921786-250MG APOSOR921786-1G
5-Cyanonicotinic acid
5-Cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367904
CAS nummer: 887579-62-6