2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921792-1G OR921792-250MG
APOSOR921792-1GEA 739 EUR
APOSOR921792-1G APOSOR921792-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol 95%
2-(2-Chlorophenyl)-2-methyl-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₃ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11916079
CAS nummer: 1176587-58-8