(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR921793-1G OR921793-250MG
APOSOR921793-1GEA 730 EUR
APOSOR921793-1G APOSOR921793-250MG
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide 97%
(1R,4R)-2-Methyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Formule: C₆H₁₂N₂·2BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13195528
CAS nummer: 125224-64-8