4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Benzyl 4-[(methylamino)methyl]piperidine-1-carboxylate
OR9218-50MG OR9218-100MG OR9218-2.5G
APOSOR9218-50MGEA 43.8 EUR
APOSOR9218-50MG APOSOR9218-100MG APOSOR9218-2.5G
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected 95%
4-[(Methylamino)methyl]piperidine, N1-CBZ protected
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.347 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271878
CAS nummer: 876316-35-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III