2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921955-1G OR921955-250MG
APOSOR921955-1GEA 402 EUR
APOSOR921955-1G APOSOR921955-250MG
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07643179
CAS nummer: 876710-73-5