(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921986-1G OR921986-250MG
APOSOR921986-1GEA 811 EUR
APOSOR921986-1G APOSOR921986-250MG
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
(S)-2-Ethyl-piperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07373041
CAS nummer: 207284-20-6