Boc-DL-Cha-OH
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922005-10G OR922005-25G OR922005-5G
APOSOR922005-10GEA 184 EUR
APOSOR922005-10G APOSOR922005-25G APOSOR922005-5G
Boc-DL-Cha-OH
Boc-DL-Cha-OH
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095514
CAS nummer: 144186-13-0