2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922146-100MG OR922146-250MG
APOSOR922146-100MGEA 99.3 EUR
APOSOR922146-100MG APOSOR922146-250MG
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140.183 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13180578
CAS nummer: 1147422-92-1