3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922295-1G OR922295-250MG
APOSOR922295-1GEA 109 EUR
APOSOR922295-1G APOSOR922295-250MG
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12828645
CAS nummer: 1011711-52-6