Isobutylsulphamoyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922364-1G OR922364-250MG
APOSOR922364-1GEA 283 EUR
APOSOR922364-1G APOSOR922364-250MG
Isobutylsulphamoyl chloride 95%
Isobutylsulphamoyl chloride
Formule: C₄H₁₀ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520374
CAS nummer: 26118-68-3