1-tert-Butylazetidin-3-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 1050 EUR
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formule: C₇H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565786
CAS nummer: 18713-70-7