tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922539-1G OR922539-5G
APOSOR922539-1GEA 97.9 EUR
APOSOR922539-1G APOSOR922539-5G
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 4-hydroxy-2-methylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16497040
CAS nummer: 208046-23-5