4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922542-1G OR922542-250MG
APOSOR922542-1GEA 210 EUR
APOSOR922542-1G APOSOR922542-250MG
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile 95%
4-Methoxypyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13705422
CAS nummer: 94789-37-4