4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922561-1G OR922561-250MG
APOSOR922561-1GEA 563 EUR
APOSOR922561-1G APOSOR922561-250MG
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine 95%
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Formule: C₆H₇Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11219203
CAS nummer: 6237-96-3