6-Propylpyridin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922634-100MG OR922634-1G OR922634-250MG
APOSOR922634-100MGEA 104 EUR
APOSOR922634-100MG APOSOR922634-1G APOSOR922634-250MG
6-Propylpyridin-2-amine 95%
6-Propylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130076
CAS nummer: 41995-29-3