Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922658-25G OR922658-5G
APOSOR922658-25GEA 351 EUR
APOSOR922658-25G APOSOR922658-5G
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632063
CAS nummer: 10047-10-6