(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922689-1G OR922689-250MG
APOSOR922689-1GEA 811 EUR
APOSOR922689-1G APOSOR922689-250MG
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid
Formule: C₈H₁₃ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113211
CAS nummer: 324519-66-6