(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922737-1G OR922737-5G
APOSOR922737-1GEA 593 EUR
APOSOR922737-1G APOSOR922737-5G
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Formule: C₇H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17170398
CAS nummer: 75017-17-3