Spiro[3.3]heptan-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922744-1G OR922744-5G OR922744-250MG
APOSOR922744-1GEA 526 EUR
APOSOR922744-1G APOSOR922744-5G APOSOR922744-250MG
Spiro[3.3]heptan-2-one
Spiro[3.3]heptan-2-one
Formule: C₇H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22421860
CAS nummer: 30152-57-9