tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922789-10G OR922789-1G OR922789-5G
APOSOR922789-10GEA 1160 EUR
APOSOR922789-10G APOSOR922789-1G APOSOR922789-5G
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031238
CAS nummer: 934665-46-0