4-Methylthiophen-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922825-100MG OR922825-1G OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA 169 EUR
APOSOR922825-100MG APOSOR922825-1G APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Formule: C₅H₇NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907775
CAS nummer: 23967-97-7