(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 665 EUR
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₀N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23106073
CAS nummer: 915226-72-1