(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR922857-100G OR922857-25G
APOSOR922857-100GEA 89.2 EUR
APOSOR922857-100G APOSOR922857-25G
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275445
CAS nummer: 5709-98-8