Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2,5-dimethylfuran-3-carboxylate
OR922882-100G OR922882-25G
APOSOR922882-100GEA 1020 EUR
APOSOR922882-100G APOSOR922882-25G
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate 95%
Methyl 2,5-dimethyl-3-furancarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010303
CAS nummer: 6148-34-1