2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923076-100MG OR923076-1G OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA 155 EUR
APOSOR923076-100MG APOSOR923076-1G APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formule: C₆H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20621521
CAS nummer: 29583-93-5