Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923130-1G OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA 30.8 EUR
APOSOR923130-1G APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03247461
CAS nummer: 17136-35-5