N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923172-1G OR923172-5G
APOSOR923172-1GEA 33.7 EUR
APOSOR923172-1G APOSOR923172-5G
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01346677
CAS nummer: 78727-16-9