3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923223-10G OR923223-1G OR923223-5G
APOSOR923223-10GEA 541 EUR
APOSOR923223-10G APOSOR923223-1G APOSOR923223-5G
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784407
CAS nummer: 870703-62-1