2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923261-1G OR923261-250MG
APOSOR923261-1GEA 811 EUR
APOSOR923261-1G APOSOR923261-250MG
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol 95%
2,2,6,6-Tetramethyl-tetrahydro-pyran-4-ol
Formule: C₉H₁₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21604057
CAS nummer: 20931-50-4