1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923262-1G OR923262-250MG
APOSOR923262-1GEA 811 EUR
APOSOR923262-1G APOSOR923262-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18457923
CAS nummer: 1269479-13-1