2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923270-1G OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA 149 EUR
APOSOR923270-1G APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778990
CAS nummer: 4079-54-3