2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923319-1G OR923319-250MG
APOSOR923319-1GEA 203 EUR
APOSOR923319-1G APOSOR923319-250MG
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Formule: C₈H₁₀N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26593827
CAS nummer: 1417637-80-9