2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR923358-1G OR923358-250MG OR923358-100MG
APOSOR923358-1GEA 637 EUR
APOSOR923358-1G APOSOR923358-250MG APOSOR923358-100MG
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane 95%
2-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₈H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11035890
CAS nummer: 176-69-2